5-Amino-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR3035-10G
OR3035-1G
OR3035-50G
APOSOR3035-10GEA
1750
DKK
APOSOR3035-10G
APOSOR3035-1G
APOSOR3035-50G
5-Amino-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole
5-Amino-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole
Formel:
C₁₀H₁₁N₃ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00067874 CAS-nummer: 10199-50-5 |