Anthracene-9,10-diboronic acid bis(pinacol) ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR303486-1G OR303486-5G
APOSOR303486-1GEA 173 DKK
APOSOR303486-1G APOSOR303486-5G
Anthracene-9,10-diboronic acid bis(pinacol) ester
Anthracene-9,10-diboronic acid bis(pinacol) ester
Formel: C₂₆H₃₂B₂O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16294538
CAS-nummer: 863992-56-7