4-(Diethylcarbamoyl)phenylboronic acid pinacol ester 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR303437-100G OR303437-25G OR303437-5G
APOSOR303437-100GEA 4840 DKK
APOSOR303437-100G APOSOR303437-25G APOSOR303437-5G
4-(Diethylcarbamoyl)phenylboronic acid pinacol ester 98%
4-(Diethylcarbamoyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₇H₂₆BNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06795673
CAS-nummer: 325142-99-2