4-(4-Methyl-1-piperazinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Methyl-4-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl]piperazine, 4-(4-Methylpiperazino)methylphenylboronic acid, pinacol ester
OR303410-5G OR303410-25G
APOSOR303410-5GEA 632 DKK
APOSOR303410-5G APOSOR303410-25G
4-(4-Methyl-1-piperazinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester 95%
4-(4-Methyl-1-piperazinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₈H₂₉BN₂O₂
Smeltepunkt: 51…55 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09266182
CAS-nummer: 938043-30-2