Ethyl potassium oxalate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR303345-25G OR303345-5G
APOSOR303345-25GEA 1090 DKK
APOSOR303345-25G APOSOR303345-5G
Ethyl potassium oxalate
Ethyl potassium oxalate
Formel: C₄H₅KO₄
Smeltepunkt: 220…223 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00045861
CAS-nummer: 1906-57-6
EINECS: 217-606-8
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III