tert-Butyl Hydrogen tetradecanedioate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR303208-1G OR303208-5G
APOSOR303208-1GEA 162 DKK
APOSOR303208-1G APOSOR303208-5G
tert-Butyl Hydrogen tetradecanedioate
tert-Butyl Hydrogen tetradecanedioate
Formel: C₁₈H₃₄O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD23136040
CAS-nummer: 234082-00-9