Methyl-6-amino-5-iodonicotinate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Methyl 6-amino-5-iodonicotinate, Methyl 6-amino-5-iodopyridine-3-carboxylate
OR303135-1G OR303135-5G
APOSOR303135-1GEA 610 DKK
APOSOR303135-1G APOSOR303135-5G
Methyl-6-amino-5-iodonicotinate
Methyl-6-amino-5-iodonicotinate
Formel: C₇H₇IN₂O₂
Smeltepunkt: 164…167 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16660021
CAS-nummer: 211308-80-4