tert-Butyl-4-(methoxymethyl)piperidine-1-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR303122-1G OR303122-500MG
APOSOR303122-1GEA 5040 DKK
APOSOR303122-1G APOSOR303122-500MG
tert-Butyl-4-(methoxymethyl)piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl-4-(methoxymethyl)piperidine-1-carboxylate
Formel: C₁₂H₂₃NO₃
Molekylvægt: 229.32 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07779470
CAS-nummer: 509147-78-8