tert-Butyl-3-iodo-1H-indazole-1-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR303121-1G OR303121-500MG
APOSOR303121-1GEA 1360 DKK
APOSOR303121-1G APOSOR303121-500MG
tert-Butyl-3-iodo-1H-indazole-1-carboxylate
tert-Butyl-3-iodo-1H-indazole-1-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₃IN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09835520
CAS-nummer: 290368-00-2