Methyl (3E)-4-(2-bromophenyl)-2-oxobut-3-enoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR303101-1G OR303101-500MG
APOSOR303101-1GEA 4040 DKK
APOSOR303101-1G APOSOR303101-500MG
Methyl (3E)-4-(2-bromophenyl)-2-oxobut-3-enoate
Methyl (3E)-4-(2-bromophenyl)-2-oxobut-3-enoate
Formel: C₁₁H₉BrO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22573543
CAS-nummer: 956476-32-7