Methyl-6-amino-2,5-dichloropyrimidine-4-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR303095-1G OR303095-500MG
APOSOR303095-1GEA 5040 DKK
APOSOR303095-1G APOSOR303095-500MG
Methyl-6-amino-2,5-dichloropyrimidine-4-carboxylate
Methyl-6-amino-2,5-dichloropyrimidine-4-carboxylate
Formel: C₆H₅Cl₂N₃O₂
Smeltepunkt: 168…170 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16660543
CAS-nummer: 502142-81-6