(2,4-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-pyrimidin-5-ylamino)-fumaric acid dimethyl ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR303078-1G OR303078-500MG
APOSOR303078-1GEA 1360 DKK
APOSOR303078-1G APOSOR303078-500MG
(2,4-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-pyrimidin-5-ylamino)-fumaric acid dimethyl ester
(2,4-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-ylamino)fumaric acid dimethyl ester
Formel: C₁₀H₁₁N₃O₆
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22580727
CAS-nummer: 60458-95-9