1,4-Diethyl-2-bromobenzene-1,4-dicarboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR303074-10G OR303074-1G OR303074-5G
APOSOR303074-10GEA 6710 DKK
APOSOR303074-10G APOSOR303074-1G APOSOR303074-5G
1,4-Diethyl-2-bromobenzene-1,4-dicarboxylate
1,4-Diethyl-2-bromobenzene-1,4-dicarboxylate
Formel: C₁₂H₁₃BrO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12913608
CAS-nummer: 154239-21-1