6-Bromo-1H-indole-2-carboxamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR303060-1G OR303060-250MG
APOSOR303060-1GEA 3210 DKK
APOSOR303060-1G APOSOR303060-250MG
6-Bromo-1H-indole-2-carboxamide
6-Bromo-1H-indole-2-carboxamide
Formel: C₉H₇BrN₂O
Smeltepunkt: 195…197 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07364620
CAS-nummer: 893731-58-3