Isopropyl isothiocyanat
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Isopropylisothiocyanate
OR30306-100G OR30306-25G
APOSOR30306-100GEA 1080 DKK
APOSOR30306-100G APOSOR30306-25G
Isopropyl isothiocyanat
Isopropyl isothiocyanat
Formel: C₄H₇NS
Kogepunkt: 136…138 °C
Massefylde: 0,948 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 40 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00037830
CAS-nummer: 2253-73-8
EINECS: 218-851-3
UN nummer: 1992
ADR: 3+6.1,II