tert-Butyl-N-(2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-3-yl)carbamate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR303048-1G OR303048-500MG
APOSOR303048-1GEA 4040 DKK
APOSOR303048-1G APOSOR303048-500MG
tert-Butyl-N-(2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-3-yl)carbamate
tert-Butyl-N-(2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-3-yl)carbamate
Formel: C₁₅H₂₀N₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19441845
CAS-nummer: 86499-69-6