Methyl-4-hydroxy-2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-6-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR303040-1G OR303040-500MG
APOSOR303040-1GEA 4040 DKK
APOSOR303040-1G APOSOR303040-500MG
Methyl-4-hydroxy-2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-6-carboxylate
Methyl-4-hydroxy-2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-6-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₄O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11226227
CAS-nummer: 955884-97-6