Phosphonitrilic chloride trimer 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR30304-100G OR30304-25G OR30304-500G
APOSOR30304-100GEA 632 DKK
APOSOR30304-100G APOSOR30304-25G APOSOR30304-500G
Phosphonitrilic chloride trimer 97%
Phosphonitrilic chloride trimer
Formel: Cl₆N₃P₃
Kogepunkt: 127 °C/13mmHg
Smeltepunkt: 111…115 °C
Massefylde: 1,98 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006474
CAS-nummer: 940-71-6
EINECS: 213-376-8
UN nummer: 3260
ADR: 8,II