2,2-Dimethylaziridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR303021-1G OR303021-500MG
APOSOR303021-1GEA 4040 DKK
APOSOR303021-1G APOSOR303021-500MG
2,2-Dimethylaziridine
2,2-Dimethylaziridine
Formel: C₄H₉N
Kogepunkt: 70…72 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040452
CAS-nummer: 2658-24-4
EINECS: 220-191-6