3-(Benzyloxy)-4-methoxybenzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Benzyloxy-4-methoxybenzaldehyde
OR30299-100G OR30299-25G OR30299-500G
APOSOR30299-100GEA 872 DKK
APOSOR30299-100G APOSOR30299-25G APOSOR30299-500G
3-(Benzyloxy)-4-methoxybenzaldehyde
3-(Benzyloxy)-4-methoxybenzaldehyde
Formel: C₁₅H₁₄O₃
Kogepunkt: 120 °C/5,3mmHg
Smeltepunkt: 60…64 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003386
CAS-nummer: 6346-05-0
EINECS: 228-752-7