5-Methyl-2-furanmethanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR3029-1G OR3029-500MG
APOSOR3029-1GEA 414 DKK
APOSOR3029-1G APOSOR3029-500MG
5-Methyl-2-furanmethanol 95%
5-Methyl-2-furanmethanol
Formel: C₆H₈O₂
Massefylde: 1,077 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00130134
CAS-nummer: 3857-25-8
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III