2-Indolinon
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Oxindole, Oxindole, Indolin-2-one, 2,3-Dihydro-2-indolone
OR30278-25G OR30278-5G
APOSOR30278-25GEA 186 DKK
APOSOR30278-25G APOSOR30278-5G
2-Indolinon
2-Indolinon
Formel: C₈H₇NO
Kogepunkt: 227 °C/73mmHg
Smeltepunkt: 123…128 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005711
CAS-nummer: 59-48-3
EINECS: 200-429-5