4,5-Dimethyl-o-phenylendiamin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4,5-Dimethylbenzene-1,2-diamine, 4,5-Dimethyl-1,2-phenylenediamine, 4,5-Diamino-1,2-dimethylbenzene, 1,2-Diamino-4,5-dimethylbenzene
OR30272-25G OR30272-100G OR30272-5G
APOSOR30272-25GEA 741 DKK
APOSOR30272-25G APOSOR30272-100G APOSOR30272-5G
4,5-Dimethyl-o-phenylendiamin 97%
4,5-Dimethyl-o-phenylendiamin
Formel: C₈H₁₂N₂
Smeltepunkt: 127…129 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00007729
CAS-nummer: 3171-45-7
EINECS: 221-635-1