3,4-Dichlorbenzhydrazid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR30269-1G
OR30269-250MG
OR30269-5G
APOSOR30269-1GEA
327
DKK
APOSOR30269-1G
APOSOR30269-250MG
APOSOR30269-5G
3,4-Dichlorbenzhydrazid 97%
3,4-Dichlorbenzhydrazid
Formel:
C₇H₆Cl₂N₂O Smeltepunkt: 154…160 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00017057 CAS-nummer: 28036-91-1 |