Ethyl-5-aminopyrazine-2-carboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Ethyl 5-aminopyrazine-2-carboxylate
OR302550-1G OR302550-25G OR302550-5G
APOSOR302550-1GEA 1090 DKK
APOSOR302550-1G APOSOR302550-25G APOSOR302550-5G
Ethyl-5-aminopyrazine-2-carboxylate 95%
Ethyl-5-aminopyrazine-2-carboxylate
Formel: C₇H₉N₃O₂
Molekylvægt: 167.17 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08437665
CAS-nummer: 54013-06-8