6-Aminopyridine-2-carbonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR302542-1G OR302542-250MG
APOSOR302542-1GEA 284 DKK
APOSOR302542-1G APOSOR302542-250MG
6-Aminopyridine-2-carbonitrile 97%
6-Aminopyridine-2-carbonitrile
Formel: C₆H₅N₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11044252
CAS-nummer: 370556-44-8