5-Morpholino-2-pyridinamine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR302520-1G OR302520-100MG OR302520-250MG
APOSOR302520-1GEA 436 DKK
APOSOR302520-1G APOSOR302520-100MG APOSOR302520-250MG
5-Morpholino-2-pyridinamine 98%
5-Morpholino-2-pyridinamine
Formel: C₉H₁₃N₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09388785
CAS-nummer: 571189-78-1