5-(4-Methylpiperazin-1-yl)pyridin-2-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Methyl-4-(6-aminopyridin-3-yl)piperazine
OR302515-25G OR302515-5G OR302515-100G
APOSOR302515-25GEA 578 DKK
APOSOR302515-25G APOSOR302515-5G APOSOR302515-100G
5-(4-Methylpiperazin-1-yl)pyridin-2-amine
5-(4-Methylpiperazin-1-yl)pyridin-2-amine
Formel: C₁₀H₁₆N₄
Molekylvægt: 192.2608 g/mol
Smeltepunkt: 150…151 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10009563
CAS-nummer: 571189-49-6