3-Cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR3025-1G OR3025-25G OR3025-5G
APOSOR3025-1GEA 175 DKK
APOSOR3025-1G APOSOR3025-25G APOSOR3025-5G
3-Cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine 97%
3-Cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Formel: C₇H₁₁N₃
Smeltepunkt: 120…123 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00067984
CAS-nummer: 118430-74-3