2,4-Dichloro-3-nitropyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR302491-100G OR302491-25G
APOSOR302491-100GEA 1120 DKK
APOSOR302491-100G APOSOR302491-25G
2,4-Dichloro-3-nitropyridine 98%
2,4-Dichloro-3-nitropyridine
Formel: C₅H₂Cl₂N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09261088
CAS-nummer: 5975-12-2