tert-Butyl-4-(bromomethyl)piperidine-1-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR302456-1G OR302456-5G
APOSOR302456-1GEA 0 DKK
APOSOR302456-1G APOSOR302456-5G
tert-Butyl-4-(bromomethyl)piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl-4-(bromomethyl)piperidine-1-carboxylate
Formel: C₁₁H₂₀BrNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115538
CAS-nummer: 158407-04-6