2-Bromo-1-(5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethanone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 6-(Bromoacetyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethylnaphthalene
OR30230-1G OR30230-250MG
APOSOR30230-1GEA 0 DKK
APOSOR30230-1G APOSOR30230-250MG
2-Bromo-1-(5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethanone
2-Bromo-1-(5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethanone
Formel: C₁₆H₂₁BrO
Smeltepunkt: 65…68 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00178768
CAS-nummer: 132392-28-0
UN nummer: 3261
ADR: 8,III