2-Chlor-4-iodtoluen
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR30229-100G OR30229-25G
APOSOR30229-100GEA 589 DKK
APOSOR30229-100G APOSOR30229-25G
2-Chlor-4-iodtoluen
2-Chlor-4-iodtoluen
Formel: C₇H₆ClI
Kogepunkt: 118…120 °C/15mmHg
Massefylde: 1,8 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040872
CAS-nummer: 83846-48-4