tert-Butyl-5-bromoisoindoline-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR302276-1G OR302276-5G
APOSOR302276-1GEA 0 DKK
APOSOR302276-1G APOSOR302276-5G
tert-Butyl-5-bromoisoindoline-2-carboxylate
tert-Butyl-5-bromoisoindoline-2-carboxylate
Formel: C₁₃H₁₆BrNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09953049
CAS-nummer: 201940-08-1