3-Chloro-1-(2,5-dimethoxyphenyl)propan-1-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR30226-1G OR30226-250MG OR30226-500MG
APOSOR30226-1GEA 3930 DKK
APOSOR30226-1G APOSOR30226-250MG APOSOR30226-500MG
3-Chloro-1-(2,5-dimethoxyphenyl)propan-1-one
3-Chloro-1-(2,5-dimethoxyphenyl)propan-1-one
Formel: C₁₁H₁₃ClO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00126487
CAS-nummer: 50786-60-2