6-Methoxy-2-methyl-3-nitropyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR302187-25G OR302187-5G OR302187-1G
APOSOR302187-25GEA 645 DKK
APOSOR302187-25G APOSOR302187-5G APOSOR302187-1G
6-Methoxy-2-methyl-3-nitropyridine
6-Methoxy-2-methyl-3-nitropyridine
Formel: C₇H₈N₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03095076
CAS-nummer: 5467-69-6