4,4-Dimethyl-3,5,8-trioxabicyclo[5.1.0]octane
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR302184-1G OR302184-5G OR302184-10G
APOSOR302184-1GEA 164 DKK
APOSOR302184-1G APOSOR302184-5G APOSOR302184-10G
4,4-Dimethyl-3,5,8-trioxabicyclo[5.1.0]octane
4,4-Dimethyl-3,5,8-trioxabicyclo[5.1.0]octane
Formel: C₇H₁₂O₃
Kogepunkt: 199,8 °C
Smeltepunkt: –7 °C
Massefylde: 1,11 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16621162
CAS-nummer: 57280-22-5
EINECS: 421-750-9