6-(tert-Butoxycarbonyl)-5,6,7,8-tetrahydropyrido[3,4-b]pyrazine-7-carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR302171-1G OR302171-250MG
APOSOR302171-1GEA 17170 DKK
APOSOR302171-1G APOSOR302171-250MG
6-(tert-Butoxycarbonyl)-5,6,7,8-tetrahydropyrido[3,4-b]pyrazine-7-carboxylic acid 97%
6-(tert-Butoxycarbonyl)-5,6,7,8-tetrahydropyrido[3,4-b]pyrazine-7-carboxylic acid
Formel: C₁₃H₁₇N₃O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04973511
CAS-nummer: 264623-57-6