5-Chloro-1-methyl-4-nitro-1H-pyrazole 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR302127-1G OR302127-250MG
APOSOR302127-1GEA 861 DKK
APOSOR302127-1G APOSOR302127-250MG
5-Chloro-1-methyl-4-nitro-1H-pyrazole 97%
5-Chloro-1-methyl-4-nitro-1H-pyrazole
Formel: C₄H₄ClN₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD21607270
CAS-nummer: 42098-25-9