1-(Ethoxycarbonylmethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR302124-1G
OR302124-5G
APOSOR302124-1GEA
345
DKK
APOSOR302124-1G
APOSOR302124-5G
1-(Ethoxycarbonylmethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
1-(Ethoxycarbonylmethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formel:
C₁₃H₂₁BN₂O₄ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD08706026 CAS-nummer: 864754-16-5 |