4-Bromo-2-chlorothiazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR302112-1G OR302112-5G
APOSOR302112-1GEA 2620 DKK
APOSOR302112-1G APOSOR302112-5G
4-Bromo-2-chlorothiazole
4-Bromo-2-chlorothiazole
Formel: C₃HBrClNS
Molekylvægt: 198.47 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09746336
CAS-nummer: 92977-45-2
UN nummer: 1759
ADR: 8 III