Methyl-5-bromopyrazine-2-carboxylate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR302107-100MG OR302107-1G OR302107-5G
APOSOR302107-100MGEA 545 DKK
APOSOR302107-100MG APOSOR302107-1G APOSOR302107-5G
Methyl-5-bromopyrazine-2-carboxylate 98%
Methyl-5-bromopyrazine-2-carboxylate
Formel: C₆H₅BrN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09991715
CAS-nummer: 210037-58-4