3-Amino-5-phenyl-1H-pyrazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR3021-1G OR3021-5G OR3021-10G
APOSOR3021-1GEA 436 DKK
APOSOR3021-1G APOSOR3021-5G APOSOR3021-10G
3-Amino-5-phenyl-1H-pyrazole
3-Amino-5-phenyl-1H-pyrazole
Formel: C₉H₉N₃
Smeltepunkt: 124…127 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00191749
CAS-nummer: 1572-10-7