1-Methyl-4-nitro-1H-pyrazole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR302024-25G OR302024-5G OR302024-100G
APOSOR302024-25GEA 226 DKK
APOSOR302024-25G APOSOR302024-5G APOSOR302024-100G
1-Methyl-4-nitro-1H-pyrazole 98%
1-Methyl-4-nitro-1H-pyrazole
Formel: C₄H₅N₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00464261
CAS-nummer: 3994-50-1