1-Chlor-3-iodbenzen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR30192-100G OR30192-500G
APOSOR30192-100GEA 0 DKK
APOSOR30192-100G APOSOR30192-500G
1-Chlor-3-iodbenzen 98%
1-Chlor-3-iodbenzen
Formel: C₆H₄ClI
Kogepunkt: 103…104 °C/15mmHg
Massefylde: 1,926 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 102 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001046
CAS-nummer: 625-99-0
EINECS: 210-920-6