3-Amino-5-(2-furyl)-1H-pyrazole 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR3019-1G OR3019-250MG
APOSOR3019-1GEA 284 DKK
APOSOR3019-1G APOSOR3019-250MG
3-Amino-5-(2-furyl)-1H-pyrazole 97%
3-Amino-5-(2-furyl)-1H-pyrazole
Formel: C₇H₇N₃O
Smeltepunkt: 124…130 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00082696
CAS-nummer: 96799-02-9