3,4,5-Trimethoxyphenylboronsyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3,4,5-Trimethoxybenzeneboronic acid, Dihydroxy(3,4,5-trimethoxyphenyl)borane, (3,4,5-Trimethoxyphenyl)metaboric acid
OR3017-25G OR3017-5G OR3017-1G
APOSOR3017-25GEA 1740 DKK
APOSOR3017-25G APOSOR3017-5G APOSOR3017-1G
3,4,5-Trimethoxyphenylboronsyre 98%
3,4,5-Trimethoxyphenylboronsyre
Formel: C₉H₁₃BO₅
Smeltepunkt: 244…247 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01075676
CAS-nummer: 182163-96-8