4-Cyanobenzensulfonylchlorid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR30164-25G OR30164-5G
APOSOR30164-25GEA 632 DKK
APOSOR30164-25G APOSOR30164-5G
4-Cyanobenzensulfonylchlorid
4-Cyanobenzensulfonylchlorid
Formel: C₇H₄ClNO₂S
Smeltepunkt: 107…112 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052337
CAS-nummer: 49584-26-1
UN nummer: 3261
ADR: 8,III