(4-Bromphenyl)eddikesyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR30163-100G OR30163-25G
APOSOR30163-100GEA 218 DKK
APOSOR30163-100G APOSOR30163-25G
(4-Bromphenyl)eddikesyre 97%
(4-Bromphenyl)eddikesyre
Formel: (C₆H₄Br)CH₂COOH
Smeltepunkt: 117…119 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004342
CAS-nummer: 1878-68-8
EINECS: 217-523-7