4-Chloro-5-nitrophthalimide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR30160-1G OR30160-250MG
APOSOR30160-1GEA 872 DKK
APOSOR30160-1G APOSOR30160-250MG
4-Chloro-5-nitrophthalimide
4-Chloro-5-nitrophthalimide
Formel: C₈H₃ClN₂O₄
Smeltepunkt: 201…203 °C
Massefylde: 1,725 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052331
CAS-nummer: 6015-57-2